Merck
363200
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)benzoic acid
98%
Sinónimos:
4-n -Octyloxybenzoic acid, p -Octoxybenzoic acid, p -(Octyloxy)benzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
250.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
liquid crystal
mp
101-105 °C (lit.)
temperatura de transición
crystalline phase to smectic phase 101 °C
smectic phase to nematic phase 108 °C
nematic phase to isotropic phase 147 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
IALWCYFULVHLEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)