Merck
362816
Sigma-Aldrich
4-(Nonyloxy)benzoic acid
97%
Sinónimos:
4-n -Nonyloxybenzoic acid, p -(Nonyloxy)benzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
264.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
liquid crystal
cadena SMILES
CCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-15-11-9-14(10-12-15)16(17)18/h9-12H,2-8,13H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)