359793
Z-Lys-OH
98%
Sinónimos:
Nα-(Carbobenzyloxy)-L-lysine, Nα-Cbz-L-lysine, Nα-Z-L-Lysine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −13±2°, c = 2 in 0.2 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
226-231 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-9-5-4-8-12(13(17)18)16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clave InChI
OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?