Merck
358789
Sigma-Aldrich
Trimethyl 2-phosphonoacrylate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.12
Beilstein:
1778576
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Análisis
95%
contiene
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)