Merck
357472
Sigma-Aldrich
Sodium aluminum hydride
technical grade, 90%
Sinónimos:
Sodium tetrahydroaluminate
About This Item
Fórmula lineal:
NaAlH4
Número de CAS:
Peso molecular:
54.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
cadena SMILES
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
Clave InChI
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant used for hydrogen storage[1][2]
Sodium aluminum hydride (NaAlH4) can be used as a hydrogen storage material with a hydrogen content of 5.6%. It can be doped with titanium (Ti) for further use in reversible hydrogen storage.[3][4][5][6]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T. Ono, et al.,
J. Alloy Compounds, 506, 297-301 (2010)
Gugelchuk M
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
M. Ismail, et al.,
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 9045-9050 (2011)
Development of catalytically enhanced sodium aluminum hydride as a hydrogen-storage material
Jensen CM and Gross KJ
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 72(2), 213-219 (2001)
Effect of graphite as a co-dopant on the dehydrogenation and hydrogenation kinetics of Ti-doped sodium aluminum hydride
Wang J, et al.
Journal of alloys and compounds, 395(1-2), 252-262 (2005)