346217
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol
98%
Sinónimos:
(R)-(+)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +38°, c = 5 in ethanol
mp
68-70 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
AXRKCRWZRKETCK-SECBINFHSA-N
Información sobre el gen
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?