345709
Methyl 5-oxooctadecanoate
99%
Seleccione un Tamaño
210,70 €
Precio de catálogo301,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
210,70 €
Precio de catálogo301,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
58-60 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(20)16-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
Clave InChI
BVRPGVKJUHZXTH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)