Merck
58924
Sigma-Aldrich
(−)-Isolongifolene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1R)-2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.01.6]undec-5-ene
Seleccione un Tamaño
1 ML
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
107,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24
Número de CAS:
Peso molecular:
204.35
Beilstein:
2207559
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −138±2°, c = 1% in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.499
bp
255-256 °C
densidad
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CCC=C2C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)8-5-6-12-14(3,4)11-7-9-15(12,13)10-11/h6,11H,5,7-10H2,1-4H3/t11-,15-/m0/s1
Clave InChI
CQUAYTJDLQBXCQ-NHYWBVRUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(-)-Isolongifolene is a sesquiterpene that can be found in pine cone and Japanese cedar essential oils.[1]
Aplicación
(-)-Isolongifolene may be used in the preparation of (-)-isolongifolenone, a potent insect repellent.[2]
Otras notas
This (-)-isolongifolene has an enantiomeric purity of 93%; it is thus the highest purity material ever offered commercially[3]; the double bond can be epoxidized[4]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Isolongifolenone: a novel sesquiterpene repellent of ticks and mosquitoes.
Zhang A, et al.
Journal of Medical Entomology, 46(1), 100-106 (2009)
R. Ranganathan et al.
Tetrahedron, 26, 621-621 (1970)
Rienaecker, R. and Graefe, J
Angewandte Chemie (International Edition in English), 97, 348-348 (1985)
Suppression of SOS-inducing activity of chemical mutagens by metabolites from microbial transformation of (-)-isolongifolene.
Sakata K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(4), 2164-2167 (2010)