Merck
345229
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)palladium(II)
99%
Sinónimos:
NSC 241246, Tetramethylethylenediaminepalladium dichloride, [1,2-Bis(dimethylamino)ethane]dichloropalladium
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]PdCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
293.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
245 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Pd/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
FJOUSQLMIDWVAY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Catalyst for:
  • Cross-coupling reactions
  • Catalytic reduction reactions
  • Preparation of silyl ethers via reaction of silicon-hydrogen bond with alcohols
  • Oxidative carbonylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)