343846
Boric acid-d3
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
formulario
solid
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]OB(O[2H])O[2H]
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i2D,3D,4D
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-NRUYWUNFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)