Merck
341339
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid 1,3-propanediol ester
99%
Sinónimos:
2-Phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid glycol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11BO2/c1-2-5-9(6-3-1)10-11-7-4-8-12-10/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clave InChI
QLWMDSAMEIJLQB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1