Merck
339679
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-4′-fluoroacetophenone
96%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
mp
52-57 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrFO/c1-5(11)6-2-3-8(10)7(9)4-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3′-Bromo-4′-fluoroacetophenone is also referred as 3-bromo-4-fluoro-acetophenone. Palladium-catalyzed amination of 3-bromo-4-fluoro-acetophenone has been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Palladium-catalyzed amination of 3-bromo-4-fluoro-acetophenone.
Sun L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 43(51), 9291-9294 (2002)