Merck
339156
Sigma-Aldrich
Barium thiocyanate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(SCN)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
253.49 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
O.N#CS[Ba]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Ba.H2O/c2*2-1-3;;/h2*3H;;1H2/q;;+2;/p-2
Clave InChI
RPIMIEHGCRZMML-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
The phosphorescence emission spectra and lifetime of the thiocyanate salt of barium has been measured.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lower-Energy Electronic States of HNCS, NCS-, and Thiocyanate Salts.
McDonald JR, et al.
J. Chem. Phys. , 51(5), 1723-1731 (1969)