Merck
336629
Sigma-Aldrich
3-(Phenylthio)acrylic acid, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SCH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
102-106 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thioether
cadena SMILES
OC(=O)\C=C/Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6-
Clave InChI
QCLSYKCZWZYPIX-SREVYHEPSA-N
Descripción general
3-(Phenylthio)acrylic acid is also referred as cis-β-phenyl thioacrylic acid. Ionization constants of cis-β-phenyl thioacrylic acid and their ring derivatives have been evaluated.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Transmission of Substituent Effects through Oxygen and Sulfur Atoms. III. The Ionization Equilibrium Constants of Ringsubstituted cis-jS-Phenoxyacrylic Acids.
Kajimoto O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 46(5), 1425-1428 (1973)