Merck
336386
Sigma-Aldrich
trans-3-Furanacrylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
155-158 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccoc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
Clave InChI
JHAPZUDWRRBZHZ-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
trans-3-Furanacrylic acid was used in the detection of cis-urocanic acid in serum of mice by immunoassay.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A M Moodycliffe et al.
Immunology, 79(4), 667-672 (1993-08-01)
Cis-urocanic acid (cis-UCA), which is formed from the naturally occurring trans-isomer on ultraviolet (UV) irradiation, has been suggested as a photoreceptor for and mediator of the suppressive effects of UV irradiation on systemic immune responses. Trans-UCA is located predominantly in