Merck
206253
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlororhodate(III)
reagent grade
Sinónimos:
Rhodium(III)-ammonium chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
269,00 €
269,00 €
Precio de catálogo538,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
269,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)3RhCl6
Número de CAS:
Peso molecular:
369.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
269,00 €
Precio de catálogo538,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3H3N.Rh/h6*1H;3*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clave InChI
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lenka Svecova et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-12)
In this work, the aqueous speciation of Rh(III) in chloride medium was investigated by UV-vis spectroscopy for ligand to metal ratios R = (Cl-)/(Rh) ranging from 300 to 5000, at fixed Rh concentration (2.4 × 10-3 M). Under the chemical