331589
Diphenylacetyl chloride
90%, technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
bp
175-176 °C/17 mmHg (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clave InChI
MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?