Merck
330116
Sigma-Aldrich
Paladio sobre carbono
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support, Degussa type E101 NO/W
Sinónimos:
Pd/C
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 330116, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Formulario
powder
contiene
~50% water
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit wt. excludes wt. of H2O
Matriz
activated carbon, wet support
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalizador para:
  • Reacción de Stille
  • Reacciones de hidrogenación
  • Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
  • Desoxigenación
  • Reacciones de oxidación
  • Reacciones de acoplamiento
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)