Merck
329754
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldimethanol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(-C6H4CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
110-111 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1ccccc1-c2ccccc2CO
InChI
1S/C14H14O2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,15-16H,9-10H2
Clave InChI
UIMJANTUJQGSEX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)