329606
Isosafrol
mixture of cis and trans
Sinónimos:
1,2-Methylenedioxy-4-propenylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.573 (lit.)
bp
77-86 °C/3.5 mmHg (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2-6H,7H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
VHVOLFRBFDOUSH-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?