327603
Tricarbonyl(mesitylene)tungsten(0)
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
214 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?