Merck
119318
Sigma-Aldrich
Benzene-chromium(0) tricarbonyl
98%
Sinónimos:
Benchrotrene, Benzene-tricarbonylchromium(0)
Seleccione un Tamaño
1 G
145,00 €
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
145,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H6)Cr(CO)3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.14
Beilstein:
3571699
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
163-166 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
Clave InChI
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Oxidation of alkenes
  • Hydrogenation of alkynes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)