Merck
324175
Sigma-Aldrich
Lithium 2-thienylcyanocuprate solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3CuLiNS
Número de CAS:
Peso molecular:
179.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
0.25 M in THF
densidad
0.895 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li]N=C=[Cu]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.CN.Cu.Li/c1-2-4-5-3-1;1-2;;/h1-3H;;;/q;-1;;+1
Clave InChI
BDZYNOMLDVYLHW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
Aplicación
Useful reagent for the preparation of higher-order cuprates.[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 20, 58-58 (1987)
Contenido relacionado
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.