323624
2′,3′-Dideoxyuridine
98%
Sinónimos:
ddU
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D +34°, c = 0.4 in H2O
mp
127-129 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadena SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c12-5-6-1-2-8(15-6)11-4-3-7(13)10-9(11)14/h3-4,6,8,12H,1-2,5H2,(H,10,13,14)/t6-,8+/m0/s1
Clave InChI
BTOTXLJHDSNXMW-POYBYMJQSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?