Merck
318019
Sigma-Aldrich
Acetophenone-β,β,β-d3
99 atom % D
Sinónimos:
Acetophenone-(methyl-d3)
Seleccione un Tamaño
10 G
256,00 €
256,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
256,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCD3
Número de CAS:
Peso molecular:
123.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
256,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5329 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3
Clave InChI
KWOLFJPFCHCOCG-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)