Merck
416851
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 trifluoromethane sulfonate
99 atom % D
Sinónimos:
Methyl-d3 triflate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO3CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
99% (CP)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.325 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
densidad
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1D3
Clave InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Deuterated analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Alkylation of enolates with triflates
Bates RB and Taylor SR
The Journal of Organic Chemistry, 58(16), 4469-4470 (1993)