Merck
310867
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
70,50 €
70,50 €
Precio de catálogo141,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
70,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
208.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
70,50 €
Precio de catálogo141,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
mp
168-170 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Clave InChI
OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The molecular properties (both steric as well as electronic) of 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid has been studied using molecular orbital and empirical methods.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F Y Ghauri et al.
Biochemical pharmacology, 44(10), 1935-1946 (1992-11-17)
An extensive set of computed molecular properties, both steric and electronic, have been calculated using molecular orbital and empirical methods for benzoic acid (1) and a congeneric series of substituted benzoic acids, i.e. 2-, 3- and 4-fluorobenzoic acids (2-4), 2-