374210
5-Bromoindoxyl acetate
98%
Sinónimos:
3-Acetoxy-5-bromoindole, O-Acetyl-5-bromoindoxyl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
formulario
powder
mp
130-132 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C10H8BrNO2/c1-6(13)14-10-5-12-9-3-2-7(11)4-8(9)10/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
KFTGECHXNQBTNZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as esterase substrate to investigate the activity of non-specific esterase in the matrix of developing bovine enamel
- in histochemical studies of the nonspecific esterase of mouse epididymis
- as substrate to investigate the esterase activity in guinea-pig thyroid and mouse epididymis epithelial cells
- in staining procedure for the frozen sections of muscle fixed in buffered formaldehyde
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable