Merck
310018
Sigma-Aldrich
Pentamethylenebis(magnesium bromide) solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Pentane-1,5-di(magnesium bromide)
About This Item
Fórmula lineal:
BrMg(CH2)5MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
278.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.999 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C5H10.2BrH.2Mg/c1-3-5-4-2;;;;/h1-5H2;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
Clave InChI
OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cameron S Cowan et al.
Cell, 182(6), 1623-1640 (2020-09-19)
Human organoids recapitulating the cell-type diversity and function of their target organ are valuable for basic and translational research. We developed light-sensitive human retinal organoids with multiple nuclear and synaptic layers and functional synapses. We sequenced the RNA of 285,441