Merck
308935
Sigma-Aldrich
2,2′-Iminodibenzoic acid
95%
Sinónimos:
Diphenylamine-2,2′-dicarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
88,20 €
88,20 €
Precio de catálogo126,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
88,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
HN(C6H4CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
257.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
88,20 €
Precio de catálogo126,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
mp
298 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
Clave InChI
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)