Merck
308374
Sigma-Aldrich
Lithium thiocyanate hydrate
Sinónimos:
Lithium rhodanide
Seleccione un Tamaño
25 G
191,00 €
100 G
708,00 €
191,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
191,00 €
100 G
708,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
LiSCN · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
65.02 (anhydrous basis)
Beilstein:
3623307
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
Formulario:
solid
191,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
Nivel de calidad
Formulario
solid
cadena SMILES
[H]O[H].[Li]SC#N
InChI
1S/CHNS.Li.H2O/c2-1-3;;/h3H;;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
UNTVNJAFDYEXLD-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paul D Lane et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(17), 9438-9447 (2020-04-22)
The liquid-liquid transition in supercooled liquid water, predicted to occur around 220 K, is controversial due to the difficulty of studying it caused by competition from ice crystallization (the so-called "no man's land"). In aqueous solutions, it has been predicted
Barbara Gorska et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(11), 7923-7935 (2017-03-07)
This manuscript reports on the novel insight into the development of high voltage carbon/carbon electrochemical capacitors operating in aqueous solutions of alkali metals and ammonium thiocyanates (KSCN, NaSCN, LiSCN, and NH
Qianglu Lin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(19), 6644-6653 (2017-04-22)
The use of semiconductor nanocrystal quantum dots (QDs) in optoelectronic devices typically requires postsynthetic chemical surface treatments to enhance electronic coupling between QDs and allow for efficient charge transport in QD films. Despite their importance in solar cells and infrared