Merck
307327
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
97%
Sinónimos:
Kryptofix® 21
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.29
Beilstein:
607391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-91 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)