Merck
305359
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldimethylsilane
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11SiH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
densidad
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[SiH](C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H18Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
SGKGLPDXRGGPCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)