305286
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
mp
254-256 °C (lit.)
solubilidad
pyridine: soluble 5 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cadena SMILES
c1ccc(cc1)C2C(c3ccccc3)=C(c4ccccc4)C(c5ccccc5)=C2c6ccccc6
InChI
1S/C35H26/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28/h1-25,31H
Clave InChI
YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency
- in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Mu X, et al.