Merck
155349
Sigma-Aldrich
Thallium(I) cyclopentadienide
97%
Sinónimos:
5-Cyclopentadienyl)thallium, Cyclopentadienylthallium, NSC 114719, Thallous cyclopentadienide
Seleccione un Tamaño
10 G
161,00 €
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
161,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5Tl
Número de CAS:
Peso molecular:
269.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: thallium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
300 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Tl].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.Tl/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
Clave InChI
RKLJDPOVAWGBSD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reagent in preparation of
  • η5-Cyclopentadienylpalladium(II) complexes as catalysts for vinyl addition polymerization and copolymerization reactions
  • Versatile carbon ligands via oxidative cyclization
  • Isomeric dinuclear dicyclopentadienyl Ti chloride complexes containing bridging cyclopentadienylsiloxo ligands with Me Li and Lewis acids
  • Bromide complexes of the triple-decker type
  • Naphthylazo cyclopalladates via regiospecific naphthyl carbon-hydrogen bond activation
Reactant fro:
  • Selective reduction of the U3+ metallocene amidinate
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)