Merck
305103
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
185.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
bp
168-170 °C/22 mmHg (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate is a useful pharmaceutical intermediate.[1] Crystal structure of methyl 2-amino-5-chlorobenzoate was studied.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ya-Bin Shi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 11), o3025-o3025 (2010-01-01)
The title compound, C(8)H(8)ClNO(2), is almost planar, with an r.m.s. deviation of 0.0410 Å from the plane through the non-hydrogen atoms. In the crystal structure, inter-molecular N-H⋯O hydrogen bonds link the mol-ecules into chains along the b axis. An intra-molecular N-H⋯O