305081
4-Methoxy-2-quinolinecarboxylic acid
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
197 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-10-6-9(11(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
AVBKMSSLAIKOGM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Grin2a(24409)
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?