Merck
30169
Sigma-Aldrich
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(S)-3-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.0% (GC)
actividad óptica
[α]/D -6.5±1.5°, c = 1 in methanol
impurezas
≤2.5% water
cadena SMILES
Cl[H].O[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
VLECDMDGMKPUSK-JEDNCBNOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable