Merck
146269
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol
97%
Sinónimos:
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Seleccione un Tamaño
25 G
126,70 €
126,70 €
Precio de catálogo181,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
126,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(NO2)(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
187.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
126,70 €
Precio de catálogo181,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
132-134 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
Cc1cc(O)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-4-2-7(10)6(9(11)12)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
JBMGJOKJUYGIJH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol was used to evaluate toxicity in Tetrahymena pyriformis by quantitative structure-toxicity relationships-topological substructural molecular design method[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maykel Pérez González et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(4), 735-744 (2004-02-05)
The TOPological Substructural MOlecular DEsign (TOPS-MODE) has been successfully used in order to explain the toxicity in the Tetrahymena pyriformis on a large data set. The obtained models for the training set had good statistical parameters (R(2)=0.72-0.81, p<0.05) an also