Merck
300667
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
227.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
188-190 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
nitro
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H6ClNO4/c10-7-3-1-6(2-4-9(12)13)5-8(7)11(14)15/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Clave InChI
QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
Aplicación
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)