297917
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate
97%
Seleccione un Tamaño
57,50 €
Precio de catálogo115,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
57,50 €
Precio de catálogo115,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
179-181 °C (lit.)
densidad
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
ether
cadena SMILES
COC(=O)C(Cl)(Cl)OC
InChI
1S/C4H6Cl2O3/c1-8-3(7)4(5,6)9-2/h1-2H3
Clave InChI
FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?