297704
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
84-86 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clave InChI
PHXGKHTWEOPCEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?