296368
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
99%
Sinónimos:
1,2-O-(1-Methylethylidene)-alpha-D-xylofuranose
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
99%
formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D −19.2°, c = 1 in H2O
bp
112-114 °C/0.06 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
Clave InChI
JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable