295582
Nitrogen dioxide
≥99.5%
Sinónimos:
Dinitrogen tetroxide, Nitrogen peroxide, Nitrogen tetroxide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.58 (21 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
14.33 psi ( 20 °C)
Análisis
≥99.5%
bp
21 °C (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
densidad
2.62 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+]=O
InChI
1S/NO2/c2-1-3
Clave InChI
JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Opcional
regulador
válvula de control
válvula de purga
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?