29511
(S)-(−)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine)
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Sinónimos:
SL-A101-2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
pureza óptica
ee: ≥99%
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupo funcional
phosphine
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
COc1cccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H32O2P2/c1-39-33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)38-34(40-2)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
Clave InChI
KRJVQCZJJSUHHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- C–C coupling reactions
- Ligand for palladium-catalyzed intramolecular allylic alkylation of unsaturated amides
- Enantioselective hydrogenation of a-amino-ß-keto ester hydrochlorides catalyzed by an iridium complex
- Asymmetric hydrogenation of aromatic ketones
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?