Merck
294993
Sigma-Aldrich
Ammonia
greener alternative
anhydrous, ≥99.98%
Sinónimos:
Ammonia gas
About This Item
Fórmula lineal:
NH3
Número de CAS:
Peso molecular:
17.03
Beilstein:
3587154
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
0.6 (vs air)
presión de vapor
8.75 atm ( 21 °C)
Análisis
≥99.98%
formulario
liquefied gas
temp. de autoignición
1203 °F
lim. expl.
25 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
~10-12 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
9.25
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubilidad
water: 531 g/L at 20 °C
densidad
0.7 g/cm3 at -33 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Clave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
Ammonia may be used as a base to adjust pH for preparing mixed magnetite-hematite nanoparticles via combustion method. These nanoparticles show promising potential as sorbents for removing heavy metal ions from water.
Anhydrous ammonia has been used in dynamic reaction cell technology (DRC) to remove interfering ions without the loss of sensitivity. It has also been used for adjusting pH during the synthesis of magnetite-hematite mixture by combustion methods.
Reagent for chemical vapor deposition of TiN.
Envase
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
válvula de purga
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Serum copper, zinc, and iron levels, and markers of carbohydrate metabolism in postmenopausal women with prediabetes and type 2 diabetes mellitus.
Skalnaya MG, et al.
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 43, 46-51 (2017)
Magnetite?hematite nanoparticles prepared by green methods for heavy metal ions removal from water.
Ahmed MA, et al.
Materials Science and Engineering, B, 178(10), 744-751 (2013)
Weiller, B.H.
Journal of the American Chemical Society, 118, 4975-4975 (1996)
Assessment of serum trace elements and electrolytes in children with childhood and atypical autism.
Skalny AV, et al.
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 43, 9-14 (2017)
Marion Vallet et al.
Kidney international, 88(1), 137-145 (2015-03-12)
Recent studies suggest that alkalinizing treatments improve the course of chronic kidney disease (CKD), even in patients without overt metabolic acidosis. Here, we tested whether a decreased ability in excreting urinary acid rather than overt metabolic acidosis may be deleterious
Artículos
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.