Unfortunately, density has not been determined for this product.
294853
Aluminum acetate, dibasic
contains boric acid as stabilizer
Sinónimos:
Dihydroxyaluminum acetate
Seleccione un Tamaño
62,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
62,90 €
Productos recomendados
Formulario
powder
contiene
boric acid as stabilizer
composición
Al, 16-19% EDTA titration
B, 2.5% EDTA titration
idoneidad de la reacción
core: aluminum
cadena SMILES
CC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C2H4O2.Al.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+3;;/p-3
Clave InChI
KLMDYFUUSKOJAX-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
- As an aluminum dopant to reduce the cobalt content in lithium-rich layered oxide cathode materials of lithium-ion batteries. These materials exhibit excellent capacity retention and voltage retention, enhancing electrochemical performance.
- To prepare doped zinc oxide thin films by atmospheric pressure plasma (APP) deposition process.
- As a cross-linker for temperature-controlled gel-casting and joining of ceramics. These aluminum borate nanofibrous porous ceramics are excellent candidates for high-temperature insulation applications.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
-
밀도가 어떻게 됩니까?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
DOES IT SOLUBLE IN WATER
1 respuesta-
This product is not tested for solubility. However, various sources state that aluminum acetate is water soluble at up to 1.1 g/L at 25 °C. This rate has not been validated. When dissolved in water, it hydrolyzes to form acetic acid and sodium acetate.
¿Le ha resultado útil?