Merck
294748
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
95%
About This Item
Fórmula lineal:
(H2C=C[OSi(CH3)3])2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.45
Beilstein:
1939757
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC(=C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-9(11-13(3,4)5)10(2)12-14(6,7)8/h1-2H2,3-8H3
Clave InChI
BEIXTGGJVNHLEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene may be used in chemical synthesis.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)