293369
3-Aminopiperidine dihydrochloride
97%
Sinónimos:
3-Piperidinamine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.Cl.NC1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
Clave InChI
GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Reactant for synthesis of substituted quinolones with reduced phototoxic risk
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?