Merck
283843
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
(Diethoxyphosphinyl)·acetic-13C2 acid ethyl ester, 13C Labeled triethyl phosphonoacetate
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2P(O)13CH213CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
226.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
99% (CP)
mol peso
226.16 by atom % calculation
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1,8+1
Clave InChI
GGUBFICZYGKNTD-BFGUONQLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup